Learn More
Cytiva Colonne MonoBeads™
Utilizzare le colonne di precisione Mono Q o S per una separazione a scambio ionico ad alta risoluzione, rapida e sensibile di biomelocole su scala micropreparativa. Le colonne Cytiva Life Sciences™ Mono Q o S PC, preimpaccate con MonoBeads™, garantiscono la massima risoluzione grazie all'efficienza di piccole particelle monodisperse perfettamente sferiche.
Marca: Cytiva 17-5179-01
Descrizione
- Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
- Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
- Compatible with high-performance LC systems
- Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
- Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
- PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
- Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
- Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
Specifica
All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid | |
1.7mL | |
4.6mm | |
3.93 in. | |
0.05 to 3mL/min. | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
2 to 12 | |
Monodisperse porous Polystyrene/Divinyl Benzene bead | |
Mono Q Ion Exchange Column |
Mono Q ion exchange column | |
0.18 in. | |
Each | |
100mm | |
PEEK | |
40 bar | |
10μm | |
4° to 30°C | |
Small-scale polishing in purification of Proteins, Peptides and other biomolecules when high purity is required |
Sicurezza e movimentazione
- mono Q 4.6/100PE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol