Learn More
Molybdic acid, ACS, MoO{3} 85% min Codice prodotto.: 11342598
Molybdic acid, ACS, MoO{3} 85% min
Codice prodotto. 11342598
500 g, 500g
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11342598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022983.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-91-4
Formula molecolare H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
Numero MDL MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdic acid
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Grado ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min.
Odore Odorless
Densità 3.1g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ03L005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
Numero di lottoP17L037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
Numero di lottoP07L040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
Numero di lottoN25L038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
Numero di lottoN10L020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
Titolo del prodotto
Molybdic acid, ACS, MoO{3} 85% min >