Learn More
Molybdenum wire, platinum coated, 0.457mm (0.018in) dia, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
53.97€ - 550.74€
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11376968
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014658.BU
25 cm
53.97€
25cm
11356968
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014658.G1
1 m
129.65€
1m
11366968
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014658.G5
5 m
550.74€
5m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Specifica
Molybdenum wire, platinum coated
7439-98-7
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
23932
thickness 2 Micron
0.457mm (0.018 in.) dia.
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures