Learn More
Molybdenum(VI) Oxide, 99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15676740 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Puriss. p.a., 99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Formula molecolare MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
Numero MDL MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) oxide
Punto di fusione 795°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare MoO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 143.94g/mol
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 4.70g/cm3