Learn More
Molybdenum(VI) oxide, 99.5+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13276319
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Formula molecolare MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
Numero MDL MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1155.0°C
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) oxide
Punto di fusione 795.0°C
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare MoO3
Indice di Merck 15,6325
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Peso formulazione 143.94
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(VI) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.