Learn More
Molybdenum(V) chloride, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
33.57€ - 1674.33€
Identificatori chimici
CAS | 10241-05-1 |
---|---|
Formula molecolare | Cl5Mo |
Molecular Weight (g/mol) | 273.20 |
Numero MDL | MFCD00003467 |
InChI Key | GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I |
Sinonimo | molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h |
PubChem CID | 61497 |
ChEBI | CHEBI:30635 |
IUPAC Name | pentachloromolybdenum |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11361878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.06 |
5 g |
33.57€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11391878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.18 |
50 g |
156.78€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11371878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.30 |
250 g |
562.80€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11381878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.A1 |
1 kg |
1674.33€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10241-05-1 | |
273.20 | |
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I | |
61497 | |
pentachloromolybdenum |
Cl5Mo | |
MFCD00003467 | |
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h | |
CHEBI:30635 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5] |
Specifica
Molybdenum(V) chloride | |
10241-05-1 | |
Crystalline | |
Cl5Mo | |
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h | |
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloromolybdenum | |
61497 | |
273.24 | |
Moisture sensitive | |
2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C |
194°C | |
White to Gray | |
99.6% (metals basis) | |
MFCD00003467 | |
Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5] | |
273.20 | |
CHEBI:30635 | |
Pungent | |
Black crystals |
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-575-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4690000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Molybdenum(V) chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Molybdenum pentachloride