Learn More
Molybdenum(V) chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 268°C |
Materiale o nome chimico | Molybdenum(V) chloride |
Punto di fusione | 194°C |
Nota nome | 98% |
Colore | Black to Blue or Black-Green |
CAS min. % | 94.0 |
CAS max % | 100.0 |
Forma fisica | Fine Crystals or Crystalline Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Argentometry) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Molybdenum(V) chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.