Learn More
Molybdenum, plasma standard solution, Specpure™, Mo 10,000μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
76.35€ - 410.00€
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11379007
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038726.AD
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11389007
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038726.AE
100 mL
163.00€
100mL
11490171
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038726.AP
500 mL
410.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Specifica
Molybdenum
Liquid
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
23932
Flacone in plastica
7439-98-7
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures