Learn More
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10646022
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, C6O6Mo, CAS Number-13939-06-5, hexacarbonylmolybdenu, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g, hexakis carbon monoxide molybdenum, molybdenumhexacarbonyl, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, 50g, 100.0, 97.5, CHEBI:30508
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13939-06-5
Formula molecolare C6O6Mo
Molecular Weight (g/mol) 264
Numero MDL MFCD00003466
InChI Key KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC Name carbon monoxide;molybdenum
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum hexacarbonyl
Punto di fusione 150.0°C
Nota nome 98%
Colore White through Yellow
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Peso formulazione 264
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.96
Densità 1.9600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum hexacarbonyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.