Learn More
Molybdenum gauze, 10 mesh woven from 0.38mm (0.015mm) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
43.32€ - 342.71€
Identificatori chimici
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Formula molecolare | Mo |
Molecular Weight (g/mol) | 95.95 |
Numero MDL | MFCD00003465 |
InChI Key | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
IUPAC Name | molybdenum |
SMILES | [Mo] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15457225
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046494.FL |
75 x 75 mm |
43.32€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15467225
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046494.GT |
150 x 150 mm |
105.53€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15477225
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046494.HB |
300 x 300 mm |
342.71€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molybdenum |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Specifica
Molybdenum gauze | |
7439-98-7 | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molybdenum | |
23932 | |
10 Mesh |
10 mesh woven from 0.38mm (0.015mm) dia. wire | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
Wire Cloth |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures