Learn More
Borure de molybdène, 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12006-98-3 | BMo | 106.76 g/mol
88.05CHF - 292.00CHF
Identifiants chimiques
CAS 12006-98-3
Formule moléculaire BMo
Poids moléculaire (g/mol) 106.76
Numéro MDL MFCD00014219
Clé InChI LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum boride, molybdenum boride mob, molybdenumylidyneborane, molybdenum monoboride, molybdenum boride mono , mob, molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis
CID PubChem 82790
Nom IUPAC boranylidynemolybdène
SMILES B#[Mo]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367407
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012563.14
25 g
88.05CHF
25g
Il en reste null
Expédition estimée: 11-07-2025
Ajouter au panier
11347407
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012563.22
100 g
292.00CHF
100g
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Molybdenum borides have been used as hard coating materials for high temperature structural applications, and also in the form of MoB/CoCr cermet coatings. It is also used as a brazing material especially in electric components. Molybdenum boride has potential industrial applications such as abrasive, corrosion resistant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12006-98-3
106.76
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
82790
B#[Mo]
BMo
MFCD00014219
molybdenum boride, molybdenum boride mob, molybdenumylidyneborane, molybdenum monoboride, molybdenum boride mono , mob, molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis
boranylidynemolybdène
Spécification
Molybdenum boride
Poudre
BMo
molybdenum boride, molybdenum boride mob, molybdenumylidyneborane, molybdenum monoboride, molybdenum boride mono , mob, molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
boranylidynemolybdène
82790
99%
12006-98-3
(Base des métaux)
MFCD00014219
it is soluble in water,paraffin oil,ether,benzene and other organic solvents.
B#[Mo]
106.76
106.75
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-492-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis