Learn More
Agencinox™ Becher in acciaio inox e molibdeno senza beccuccio
Use these beakers for a variety of general laboratory applications. Agencinox™ Molybdenum Stainless Steel Beakers ensure the safe transfer of liquids.
138.00€ - 306.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11751893
|
Agencinox™
2050 |
0.5 l |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11761893
|
Agencinox™
2100 |
1 l |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11771893
|
Agencinox™
2200 |
2 l |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11781893
|
Agencinox™
2300 |
3 l |
274.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11736533
|
Agencinox™
2500 |
5000 ml |
306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stainless steel Molybdenum construction
- High chemical resistance
- Available in a variety of sizes
Specifica
Acciaio inox molibdeno | |
Becher |