Learn More
Agencinox™ Becher in acciaio inox e molibdeno con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
3000 mL
Descrizione
- Stainless steel Molybdenum construction
- High chemical resistance
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
Materiale | Stainless Steel (Molybdenum) |
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Tipo | Becher |