Learn More
Molecular Sieves 3A, Pellets, Dia.: 3.2mm, Honeywell Fluka™
Pellets, 3.2 mm
263.67€ - 798.19€
Identificatori chimici
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Formula molecolare | AlNaO6Si2 |
Molecular Weight (g/mol) | 202.135 |
Numero MDL | MFCD00131613 |
InChI Key | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 19758701 |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15613960
|
Honeywell-Fluka
334278-1KG |
1 kg | Poly Bottle |
263.67€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15623960
|
Honeywell-Fluka
334278-5KG |
5 kg | Drum with inliner | N/A | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 |
Specifica
Molecular sieves, UOP Type 3Å | |
2 g/cm3 | |
308080-99-1 | |
>400°C | |
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Beige or Tan | |
Dia.: 3.2 mm | |
Pellets | |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
Molecular sieves 3A | |
19758701 |