Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ HLT Ergo-F Pipet Tips
GREENER_CHOICE
For use with Finnpipette Focus and Digital Pipetters
Marca:  Thermo Scientific™ 3812
57.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12924077
  • 58.60€ / pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ergonomic tips reduce strains and injury
  • Secure and consistent seals
  • Less ejection force
  • Also available in low retention polymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
200 μL
In rack
Molecular BioProducts HLT Ergo-F
Non sterile
Finnpipette™ Focus, Digital Pipette