Learn More
OHAUS™ Module Block for Vials
OHAUS™ Module Block for Vials features close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention and is available with or without a thermometer well.
151.00€
Specifica
Materiale | Alluminio anodizzato |
---|---|
Tipo | Block |
Include | With Thermometer Well |
Size | 1 Block |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15712609
|
OHAUS™
30400189 |
28 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15792599
|
OHAUS™
30400187 |
23 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15702609
|
OHAUS™
30400188 |
35 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15782599
|
OHAUS™
30400186 |
21 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15762599
|
OHAUS™
30400184 |
17 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15722609
|
OHAUS™
30400190 |
16 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15742599
|
OHAUS™
30400182 |
12 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15752599
|
OHAUS™
30400183 |
15 mm Vials |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Block heater accessories include modular blocks to accommodate almost any sample
- Modular blocks feature close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention
- Most blocks feature a thermometer well for measuring block temperature
- Low temperature covers help to reduce the air flow for additional temperature stability
Specifica
Alluminio anodizzato | |
Block | |
With Thermometer Well | |
1 Block |