Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde
GREENER_CHOICE
In HDPE con tecnologia flash-spun. Il cappuccio a @@@3@@@ pezzi garantisce una perfetta aderenza al capo e al viso quando ci si gira, mentre l'ampia area del cavallo offre libertà di movimento.
Marca:  DuPont™ D14936675
998.54 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13436646
  • 1005.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tuta con cappuccio a 3 pezzi
  • Design ergonomico-protettivo
  • Cuciture esterne ribattute
  • Polsi, caviglie e volto elasticizzati
  • Vita con elastico (incollato)
  • Cursore zip grande e facile da afferrare.
  • Robusto ma leggero (<180 g per indumento)
  • Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
HDPE
Elastico
Elastico
3-panel
Cucito
Abrasion
Da 108 a 116 cm
X-Large
Verde
Elastico
Con cappuccio
Zip
Categoria III, tipo 5 e 6
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2