Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Carrelli E 408 per disporre in modo ottimale max 96 pipette
Marca:  Miele Professional™ 3810130
1808.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10035891
  • 1860.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adatto per 96 pipette fino a 450 mm
  • Dimensioni superficie 16 x 16 mm
  • Completo di telaio di supporto alto 150 mm
  • Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
E 408 Carelli 1/1
E 408
Pipette
1 ogni