Learn More
MLKL Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3D4C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | MLKL |
---|---|
Clone | 3D4C6 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16868775
|
Proteintech
66675-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16858775
|
Proteintech
66675-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.Specifica
MLKL | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FLJ34389, MLKL | |
Mlkl | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3D4C6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q8NB16, Q9D2Y4 | |
197259, 74568 | |
MLKL Fusion Protein Ag15188 | |
Primary | |
-20°C | |
MLKL |