Learn More
Epredia™ Miscellaneous Microtome Section Waste Tray with Arm Rest, For HM 310, HM 315, HM325, and HM 335
Support and expand the functionality of Epredia™ 200 and 300 series of microtomes with Epredia™ Miscellaneous Microtome Accessories.
Marca:  Epredia™ 760170
Codice prodotto. 10871330
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Interlock plug replaces foot pedal connector
  • Storage unit can be removed and used separately; tray for specimens can be cooled by changeable inserts
  • Large-field magnifier attaches to facilitate knife alignment and approach for sectioning; magnification 2.5X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Large-field Magnifier
Epredia 200/300 Series Microtomes