Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95%
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J67462.MA
164.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 10 mg
Codice prodotto. 15488739
  • 165.00€ / 10mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
299953-00-7
C10H8N2O2S
cis-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-4-thiazolidinone;
Specifica
10 mg
-30°C to -10°C
299953-00-7
220.25g/mol
Moisture Sensitive
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Orange
95%
C10H8N2O2S
cis-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-4-thiazolidinone;
Solid
NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
220.25
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti