Learn More
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Capsule with Omega™ Membrane
Concentration and diafiltration (desalting or buffer exchange) processes can be performed on the same system with minimal user intervention.
Marca: Cytiva OA500C12
398.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Efficient processing
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PES | |
Non-sterile | |
1/Pk. |
500 kDa | |
50 cm2 |