Learn More
HUBER Minichiller 600
For many laboratory applications. Huber Kaeltmaschinenbau Minichiller 600 is suitable for cooling reactor blocks, vacuum pumps, rotary evaporators or heat exchangers.
Marca:  HUBER 3066.0010.99
Codice prodotto. 15554669
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Environmentally-friendly, economic cooling solution
  • High efficiency
  • Precise temperature control
  • Powerful circulation pump
  • Robust stainless construction
  • Reliable continuously operation with warning functions
  • Easy to fill and empty
  • Illuminated filling level indicator
  • LED temperature display
  • Easy operation with only three keys
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
HUBER Minichiller 600 > Minichiller 600