Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler
Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler for viscous substances such as pastes, mud, creams, oils.
388.00€ - 554.00€
Specifica
Product Type | Mini Viscosampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A), PTFE |
Autoclavabile | Si |
Include | 2 mm Suction tip |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for The Pharmaceutical and Cosmetics Industry |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10461151
|
Buerkle™
5341-1060 |
30 mL | 600 x 15 mm |
388.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10461341
|
Buerkle™
5341-1100 |
50 mL | 1000 x 15 mm |
450.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10421731
|
Buerkle™
5341-1150 |
75 mL | 1500 x 15 mm |
554.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Stainless steel AISI 316L (1.4404), seals PTFE
- Sterilisable
- Ideal for the pharmaceutical and cosmetics industry
- The sample is drawn in using the pump rod and directly conveyed to the sampling container
- Easy cleaning for flawless sampling
- Depending on the viscosity, the removable suction tip can be fitted with suction drills of 2mm to 6mm
Specifica
Mini Viscosampler | |
Si | |
Ideal for The Pharmaceutical and Cosmetics Industry |
Stainless Steel (V4A), PTFE | |
2 mm Suction tip |