Learn More
RUBIS Mini-Pinzette
Mini pinzette - SS antimagnetiche/antiacide
17.33€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.76 in. |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
Product Type | Mini Pinzette |
Product Code | Brand | Stile punta | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Stile punta | Price | Quantity & Availability | |||||
11793426
![]() |
RUBIS
3M |
Pointed, Ultra Fine |
17.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383543
![]() |
RUBIS
2M |
Punta sottile appuntita |
17.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11739564
![]() |
RUBIS
2AM |
Round, Flat, Fine |
17.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Mini pinzette
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace in spazi ristretti
- Eccellente per l'uso al microscopio
- Affidabile
- OAL: 70 mm - 2,75 pollici
Specifications
2.76 in. | |
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico | |
70 mm | |
Mini Pinzette |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title