Learn More
Buerkle™ Minicampionatore
Choose from the PE model for general sampling or PTFE model for ultra pure sampling. Buerkle™ MiniSampler Environmental Sampling Kits are ideal for sampling from barrels, canisters, tanks and other large volume liquid storage units.
Marca:  Buerkle™ 5305-0100
229.05 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10268460
  • 286.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Allerta:
Not for aggressive acids. Vapours could destroy pump.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sample liquid only comes into contact with the suction hose and original sample bottle minimizing possibility of cross-contamination
  • Bottles are sealed immediately after taking sample
  • Disposable suction hose can quickly be replaced ensuring samples are not contaminated
  • If necessary, a new hose can be used for each sample
  • 8 mm hose can reach narrow, seemingly inaccessible sampling areas
  • Also suitable for viscous oils
  • Complete with a handy transport case
Specifica
Specifica
Liquid Sampler
Maximum suction height: 5 m
Ideale per il campionamento da fusti, barattoli, serbatoi, adatto per l'uso con alimenti e oli viscosi
Polietilene
Pompa per alto vuoto, 10 bottiglie in PE da 100 ml, tubo di aspirazione in PE da 10 m (6 x 8 mm), 1 tagliatubi, 1 peso per tubo in acciaio inox V2A (1.4301), 20 guarnizioni per bottiglia seal-it