Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Adson Dressing Forceps
Manufactured from stainless steel; hardened, tempered, and polished for a high-priced finish without the added cost
Marca:  Cole-Parmer™ 10918-22
Codice prodotto. 11790309
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Dissection-grade instruments are manufactured from stainless steel; hardened, tempered and polished for a high-priced finish without the added cost
  • Well-suited for less critical applications with tight budgets such as necropsies
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Specifica
Curved
Stainless Steel
Adson Dissecting-grade Dressing Forceps
Forceps
4.75 in.
12.065 cm
Dissecting