Learn More
Millon's reagent, for the detection of Tyrosine, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10045-94-0 | HgN2O6 | 324.60 g/mol
53.90€ - 229.00€
Identificatori chimici
CAS | 10045-94-0 |
---|---|
Formula molecolare | HgN2O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 324.60 |
Numero MDL | MFCD00011038 |
InChI Key | ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw |
PubChem CID | 24864 |
IUPAC Name | mercury(2+);dinitrate |
SMILES | [Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15550574
|
Thermo Scientific Acros
458541000 |
100 mL |
53.90€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15560574
|
Thermo Scientific Acros
458545000 |
500 mL |
229.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10045-94-0 | |
324.60 | |
ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N | |
24864 | |
[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
HgN2O6 | |
MFCD00011038 | |
mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw | |
mercury(2+);dinitrate |
Specifica
Millon's reagent | |
HgN2O6 | |
MFCD00011038 | |
ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N | |
mercury(2+);dinitrate | |
24864 | |
1.4 |
10045-94-0 | |
Hg(NO3)2 | |
mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw | |
[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
324.60 | |
324.6 | |
1.4000g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Corrosive t
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-152-3
- Millon's reagent
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.