Learn More
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation
Crossover-Netzwerkkabel APH 409 für eine PC-Direktanbindung, Länge 5 m (Typ 9).
Marke:  Miele Professional™ 7951500
41.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15490455
  • 44.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kabelkategorie 6
  • Farbe: Transparentes Silber
  • Wird für den Netzwerkanschluss von Melag-Sterilisatoren verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Prozess-/Betriebsdokumentation/Kommunikation
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt