Learn More
Kinesis™ Microwave Vials
Marca:  Kinesis™ VMW02-C-100-SB
781.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15178102
  • 980.00€ / pezzi 100
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
KX, for use with Initiator Systems (EXP only) from Biotage, contamination free 1st class hydrolytic borosilicate glass, resealable septa, 40°C to 300°C, 0.5mL to 2.0mL