Learn More
Kinesis™ Microwave Vials
Marca:  Kinesis™ VMW05-C-100-SB
683.75 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15198102
  • 765.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
KX, for use with Initiator Systems (EXP only) from Biotage, contamination free 1st class hydrolytic borosilicate glass, resealable septa, 40°C to 300°C, 2.0mL to 5.0mL