Learn More
Kinesis™ Microwave Vials
Marca: Kinesis™ 98998-93
843.69 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
KX, for use with Initiator Systems (EXP only) from Biotage, contamination free 1st class hydrolytic borosilicate glass, resealable septa, 40°C to 300°C, 10mL to 20mL