Learn More
SGE™ Siringhe per microvolumi
Plunger protection minimizes risk of bending
56.30€ - 84.60€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per iniezioni di microvolumi da 1.5 μl a 8 μl |
Product Type | Siringa manuale per microvolumi |
Volume (sistema metrico) | 10 μl |
Tipo di collegamento | Fisso |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10215322
|
SGE™
002003 |
26 G | 2.75 in. | 2.75 in. | Smussata |
56.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15268453
|
SGE™
002839 |
23 G | 1.65 in. | 1.65 in. | Cone |
84.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Corpo in vetro borosilicato esteso, con pistone rinforzato per aumentare la protezione del pistone
- Precisione e riproducibilità ±1%
- Volume: 10μl
- Diametro esterno corpo: 6.5 mm, 8 mm per pistoni guidati
- Lunghezza di scala: 54.1 mm
Per iniezioni di microvolumi da 1.5 μl a 8 μl
Specifica
Borosilicate Glass | |
Siringa manuale per microvolumi | |
Fisso |
Per iniezioni di microvolumi da 1.5 μl a 8 μl | |
10 μl |