Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief
Easily adjusted so that the operator can vary the size of the sample being taken. Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief is suitable for taking very small volume samples of free flowing powders and granules.
1045.00€ - 1115.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (316L) |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 0.01 to 0.1 mL |
Diametro (sistema metrico) | 5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15849211
|
Sampling Systems™
1074A-350 |
350 mm |
1045.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15859211
|
Sampling Systems™
1074A-500 |
500 mm |
1115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Adjustable, takes a range of sample sizes
Specifica
Stainless Steel (316L) | |
0.01 to 0.1 mL | |
5 mm |