Learn More
Fisherbrand™ Soluzione detergente Microson
Per la pulizia e la decontaminazione per bagni a ultrasuoni e per aspersione. La soluzione detergente Fisherbrand™ MicroSon rimuove grasso, olio, colla, polvere e impronte.
Marca: Fisherbrand™ 8000046
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Colore verde
- Per vetreria, acciaio inox e metalli ferrosi
Specifica
Liquido | |
Verde scuro | |
2% |
11.3 | |
≥100°C | |
1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- MicroSon
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isotridecanol ethoxylated, C10 fatty alcohol ethoxylated, potassium hydroxide, tetrapotassium pyroph