Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini per microscopia con cavità
Usa Vetrini Marienfeld Superior™ di vetro sodo-calcico con cavità smerigliata e levigata accuratamente per i vostri compiti di ricerca.
202.80€
Specifica
Edges | Bordi smerigliati a 90° |
---|---|
Frosted | Not Frosted |
Spessore (sistema metrico) | 1.2 to 1.5 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15281309
|
Marienfeld Superior™
1320000 |
1 |
202.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Vetrini per microscopia con cavità di alta qualità
- Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
- Con bordi smerigliati a 90°
- Diametro delle cavità de 15-18 mm, profondità 0,6-0,8 mm
- Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Bordi smerigliati a 90° | |
1.2 to 1.5 mm | |
26 mm |
Not Frosted | |
76 mm | |
76 x 26 mm |