Learn More
Epredia™ Microscope Slides
Premium slides manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to be used in routine histology and microbiology applications.
3.47€ - 3.50€
Specifica
Edges | 90°, Ground |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Rivestimento | Senza rivestimento |
Superficie di scrittura | No |
Dimensioni (L x P) | 76 x 26 mm |
Descrizione
- Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
- Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
- Riflessi verdi ridotti al minimo
- Trasparenza ottimale garantita
- Igienici, piani e pronti all'uso
Specifica
90°, Ground | |
Senza rivestimento | |
76 x 26 mm |
Soda Lime Glass | |
No |