Learn More
Azpack™ Hazard Warning Tape
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
6.35€
Specifica
Colore | Black, Yellow |
---|---|
Formato | Rotolo |
Materiale | Vinyl |
Quantità | 1 Ea. |
Lunghezza (sistema metrico) | 66 m |
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10633405
|
Azpack™
10633405 |
Biohazard | 66 m x 25 mm | N/A | |||||
Descrizione
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Self-adhesive tape
- Wording and hazard symbol repeated along tape
- Black on yellow background
- 66m roll
- Cardboard core diameter: 75mm
- Widtch: 25mm
Specifica
Black, Yellow | |
Vinyl | |
66 m |
Rotolo | |
1 Ea. |