Learn More
Cytiva Sigillanti per micropiastre
Autoadesiva grazie a un adesivo inerte. I sigilli per micropiastra Whatman™ evitano fuoriuscite ed evaporazione del campione.
Marca: Cytiva 7704-0001
77.36 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Self-sticking with inert adhesive. Whatman™ Microplate Seals prevent spillage and reduce sample evaporation.
- Controls humidity and reduces evaporation of samples.
- Prevents spills and contamination.
- Cold seals are self-sticking with inert adhesive.
- Heat seals are available in a clear polyester or aluminum foil.
- Heat seals are for polypropylene microplates only and are applied with heat and pressure.
Specifica
Trasparente | |
Confezione da 100 | |
Sigillante per micropiastre |
Poliestere | |
Per controllare l’umidità e ridurre l'evaporazione dei campioni | |
0.05 mm |