Learn More
Grant Instruments™ Microplate Blocks for Molecular Biology and Biotechnology Applications
Double-size blocks are supplied with additional extraction tool
385.00€ - 539.00€
Specifica
Tipo Block
Dimensioni (L x P x A) 140 x 100 x 75 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniformità termica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniformità termica Prezzo Quantità e disponibilità  
10271973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
QDP-H
96-well 0.2mL microplates with strips or individual tubes ±0.3°C
385.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
11400968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
QDP-FL
Standard 96-well plates (u-well, v-well, flat bottom, high temperature) ±0.5°C
539.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Double-size blocks
  • Exctraction tool included
  • For use with molecular biology and biotechnology applications
  • L x W x H: 140 x 100 x 75mm
Specifica
Specifica
Block
140 x 100 x 75 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ Microplate Blocks for Molecular Biology and Biotechnology Applications