Learn More
Micronova™ ACME Thread Plastic Handle
Plastic coated fiberglass, fixed length and extendable handles. Designed with ACME Connect threaded ends for use with the entire range of Micronova adapters, mop heads and tools for simplified and versatile cleaning.
19.20€ - 202.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Resistente a Common disinfectants and cleaning solutions
Monouso Reusable
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15248596
Vedere i documenti
Micronova™
STAEH-072WH
101.6 to 182.8 cm Extendable Handle
103.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15208616
Vedere i documenti
Micronova™
STAEH-237BL
172.7 to 602 cm Extendable Handle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15288606
Vedere i documenti
Micronova™
STAEH-101WH
101.6 to 256.5 cm Extendable Handle
161.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15298606
Vedere i documenti
Micronova™
STAEH-183WH
172.7 to 464.8 cm Extendable Handle
202.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15613216
Vedere i documenti
Micronova™
STAEH-036WH
46 to 91 cm Extendable Handle
103.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15237436
Vedere i documenti
Micronova™
STAH-12WH
30.4 cm Fixed Handle
19.20€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15218616
Vedere i documenti
Micronova™
STAH-24WH
60.9 cm Fixed Handle
21.20€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15288616
Vedere i documenti
Micronova™
STAH-36WH
91 cm Fixed Handle
25.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15298616
Vedere i documenti
Micronova™
STAH-48WH
122 cm Fixed Handle
30.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15208626
Vedere i documenti
Micronova™
STAH-60WH
152.4 cm Fixed Handle
33.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lightweight, plastic-coated fiberglass handles
Micronova Plastic ACME Threaded Handles are made from lightweight fiberglass coated in plastic and are available in a range of extendable and fixed length options. The ACME Connect threaded ends attach directly to the plastic (QP series) adapters, or use the SSA-2 ACME Thread Adapters to attach to Quick Disconnect (QD series) mop heads.
  • Lightweight, plastic coated fiberglass handles
  • ACME Connect threaded end connection
  • Available fixed length or extendable
  • Fixed lengths range from 12 to 60 inches (30 cm to 1.5 m)
  • Extendable maximum lengths range from 36 in to 11.5 ft (90 cm to 3.5 m)
  • ACME Connect threaded end attaches directly to the plastic (QP series) adapters
  • Attach to (QD series) mop heads via the SSA-2 ACME Thread Adapters
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Non-sterile
Common disinfectants and cleaning solutions
1 Ea.
QP mop adapters and brushes with threaded connection
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Fiberglass, Plastic
Sterilizzabile in autoclave
Reusable
Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms