Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
A range of cleaning mitts that offer the versatility of a high quality wipe with the convenience and security of a glove for simplified cleaning around hard to reach areas in the cleanroom. Available in a variety of fabrics for specialized cleaning.
6.85€ - 14.35€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
13187746
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MW-AA
Blu Polyester/Nylon Microfiber
8.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
13157756
Vedere i documenti
Micronova™
MWDT-AA11
Blu Polyester/Nylon Microfiber, Double-sided Thin Urethane Foam Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13147746
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MW-6
White Smooth-knit Polyester Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13187736
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MW-2011
White Non-woven Polyamide, Urethane Foam
11.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
13167736
Vedere i documenti
Micronova™
MW-11
White Textured Polyester Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes come in one standard size, designed to fit comfortably over a gloved hand, making it easier to clean around carts, shelving, tanks, tubing and other hard to clean areas in the cleanroom.
  • Durable cleaning mitts for simplified cleaning
  • Versatility of a high quality wipe with the convenience and security of a glove
  • One size: fits comfortably over a gloved hand
  • Designed to clean hard to reach areas in the cleanroom
  • Available in a range of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber —  80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
  • Available with or without a urethane foam layer
  • Compatible with strong disinfectants
  • Autoclavable
  • Reusable
Specifica
Specifica
12 in.
8 in.
Reusable
Cleaning Mitt for Cleanroom and Controlled Environment Surfaces
Non sterile
30.5 cm
20.3 cm
30.5 x 20.3 cm (12 x 8 in.)
1/Pk., 24/Cs.