Learn More
Micronova™ PolyGen™ Irradiated String Mop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
A 100% polyester, herringbone-weave string mop with no raw edges that guarantees low particulation, is absorbent enough to clean to a dry finish, and can also be used to apply disinfectants.
Marca:  Micronova™ PG9-12IR
Codice prodotto. 11966865
  • 1405.00€ / pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
Requires : MH or QDMH frame with SSU series handle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Economical and low-linting
  • Per classe ISO da 3 a 8 per camera sterile
  • 100% poliestere, con trefoli a spina di pesce
  • Pensato per resistere a disinfettanti forti e autoclavaggio
  • L'assenza di bordi grezzi assicura un particolato ridotto
  • Sufficientemente assorbente per finiture da trasparente a secco
  • Efficace anche con disinfettanti che richiedono un periodo di essiccazione prolungato
Specifica
Specifica
38.1 x 20.3 cm (15 x 8 in.)
Bianco
Sterili
Sterilizzabile in autoclave
8 in.
Reusable
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments
String Mop
15 pollici
38.1 cm
20.3 cm
Prodotti chimici
20/Cs.
Herringbone Weave in its Looped Strands
Polyester, Polyester (Band)