Learn More
Micronova™ Novastat™ Anti-Static Tape
BIOPHARMA
A transparent cellophane tape with rubber base adhesive that is unaffected by humidity and seals without creating a static charge. Designed for use in ESD-sensitive environments.
10.05€ - 11.90€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Rubber
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
12817023
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Micronova™
ASTPC-3436
Clear 36 yd. x 0.75 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12827023
Vedere i documenti
Micronova™
ASTPC-3472
Clear 72 yd. x 0.75 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12897013
Vedere i documenti
Micronova™
ASTPC-172
Clear 72 yd. x 1 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
The Micronova Novastat™ Anti-Static Tape is a transparent amber tape, specially designed with non-hygroscopic properties for sealing and packaging in ESD-sensitive environments. Made with cellophane backing and a rubber based adhesive, it will not create a static charge.
  • Cellophane tape with a rubber base adhesive
  • Transparent tape for sealing and packaging
  • Non-hygroscopic for ESD-sensitive environments
  • Will not create a static charge
  • Available in a variety of sizes
  • Wound on a 1 in. plastic core
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
Rubber
Cellulose
Non-sterile
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates