Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs, lilac
Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs.
Marca:  Epredia™ B1000734GR
Codice prodotto. 10579958
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 10 tubes of 75 cassettes each with lids attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small Square Pore
Green
27 mm
Biopsy Cassette
45°
24 mm
Acetal Polymer