Learn More
Epredia™ Microm™ Cryostats Heat Extractor
Use Epredia™ Microm™ Cryostats Heat Extractors with Epredia™ Cryostats.
144.00€ - 334.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12033059
|
Epredia™
524510 |
HM 550 and 560 |
144.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12023059
|
Epredia™
524490 |
HM 525 |
334.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen
- Can be operated from any position on the freeze bar
- Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on an active Peltier
Specifica
Heat Extractor |