Learn More
Wheaton™ Microlink Cap
137.00€ - 164.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Prolonged Period of Time Over Wide Temperature Range |
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Type | Microlink Cap |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11718949
|
Wheaton™
240250-01 |
20-400 mm |
137.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11728849
|
Wheaton™
240241-01 |
33-400 mm | N/A | ||||||
Descrizione
Specifica
White | |
Prolonged Period of Time Over Wide Temperature Range | |
Autoclavable | |
Microlink Cap |