Learn More
Ansell™ Microgard™ FR Coveralls with Hood
Designed to be worn over woven thermal protective garments such as NOMEX™ Ansell Microgard™ FR is a flame retardant material offering protection from particulates and light liquid splash without compromising worker protection in the event of a flash fire*.
684.00€ - 822.00€
Specifica
Product Type Hooded Flame-resistant Coveralls
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Blue
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Microgard™ FR should never be worn in isolation for flame retardant protection. Always wear over the top of garments which achieve EN533 Index 2 or above.
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15556424
Vedere i documenti
Ansell™
BL95S-00111-03
Medium
822.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15566424
Vedere i documenti
Ansell™
BL95S-00111-04
Large
822.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15576424
Vedere i documenti
Ansell™
BL95S-00111-05
X-Large
822.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15586424
Vedere i documenti
Ansell™
BL95S-00111-06
2X-Large
684.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15596424
Vedere i documenti
Ansell™
BL95S-00111-07
3X-Large
684.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Coverall with 2-piece hood, stitched seams, elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with storm flap
  • Flame retardant treated Sontara/wood pulp/polyester fabric
  • 3-thread overlocked seams
Specifica
Specifica
Hooded Flame-resistant Coveralls
Blue
Elastic
Con cappuccio
2-way Front Zipper with Storm Flap
Cat. III Type 5 & 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Includes Hood
Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Elastic
Elastic
2-panel
Stitched
None