Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Standard Coveralls with Hood
Achieves the highest level of protection for barrier to infective agents. Ansell Microgard 2500 Standard Coveralls with Hood offer exceptional mechanical strength, liquid and particulate protection.
612.00€ - 714.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Microporous Polypropylene Laminate |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15576564
|
Ansell
WH25W-00111-02 |
Small |
714.00€
pezzi 35 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15586564
|
Ansell
WH25W-00111-03 |
Medium |
714.00€
pezzi 35 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596564
|
Ansell
WH25W-00111-04 |
Large |
714.00€
pezzi 35 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15506574
|
Ansell
WH25W-00111-05 |
X-Large |
714.00€
pezzi 35 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15516574
|
Ansell
WH25W-00111-06 |
2X-Large |
612.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15526574
|
Ansell
WH25W-00111-07 |
3X-Large |
612.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Category III Coverall with 3-piece hood
- Ultrasonically welded seams
- Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
- Front zipper and re-sealable storm flap.
- Protects from biological agents for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens
- Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Anti-static according to EN 1149-5
- Low linting - Reduced risk of contamination in critical areas
Specifica
General Purpose Coveralls | |
Microporous Polypropylene Laminate | |
Single-use | |
Elastic | |
Hooded | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
Cat. III Type 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1 | |
WH25-W-00-111 | |
Includes Hood, Fingerloops |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Thumb Loop | |
3-panel | |
Welded | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Yes | |
None |