Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Coveralls with Hood
Provides an excellent barrier to many harmful chemicals while being lightweight and yet relatively strong and durable. Ansell Microgard 2300 Plus is designed for workers involved in environmental clean-up, general industrial and chemical handling applications.
929.00€ - 1050.00€
Specifica
Product Type | Protective Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Polyethylene-coated Non-woven Bicomponent Fabric |
Colore | Yellow |
Monouso | Limited-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15506614
|
Ansell™
YY23T-00132-04 |
Large |
1050.00€
pezzi 45 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15586604
|
Ansell™
YY23T-00132-02 |
Small |
1050.00€
pezzi 45 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596604
|
Ansell™
YY23T-00132-03 |
Medium |
1050.00€
pezzi 45 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15516614
|
Ansell™
YY23T-00132-05 |
X-Large |
1050.00€
pezzi 45 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15526614
|
Ansell™
YY23T-00132-06 |
2X-Large |
929.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15536614
|
Ansell™
YY23T-00132-07 |
3X-Large |
929.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Category III 3-piece hood
- Elasticated hood, finger loops, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
- Polycoated bi-component barrier
- Highly visible bright yellow color improves worker safety
- Lightweight yet relatively strong and durable
- Anti-static according to EN 1149-5
- Includes a respirator fit hood and a zip flap with self-adhesive tape closure
Specifica
Protective Coveralls | |
Polyethylene-coated Non-woven Bicomponent Fabric | |
Limited-use | |
Elastic | |
Con cappuccio | |
Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
Polyethylene | |
2-way front zip with resealable storm flap | |
Includes Hood, finger loops |
Unisex | |
Yellow | |
Elastic | |
Elastic, Finger Loops | |
3-panel, Elastic | |
Stitched, Taped | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 | |
None |